Resazurin Natriumsalz
Lieferant: Cayman Chemical
Achtung
Synonyms: 7-Sodiooxy-3H-phenoxazin-3-one 10-oxide, Sodium 7-oxido-3-oxo-3H-phenoxazine 10-oxide, Resazurin sodium, Resazurin
14322-25 14322-10 14322-5
CAYM14322-25EA 527 CHF
CAYM14322-25 CAYM14322-10 CAYM14322-5
Resazurin Natriumsalz
Resazurin Natriumsalz
Formel: C₁₂H₆NNaO₄
MW: 251,17 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005036
CAS-Nummer: 62758-13-8
EINECS: 263-718-5