4'-Brom-2'-hydroxyacetophenon 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-(4-Bromo-2-hydroxyphenyl)ethanone, 1-(4-Bromo-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
H61137.03 H61137.06
H61137.03EA 208 CHF
H61137.03 H61137.06
4'-Brom-2'-hydroxyacetophenon 95%
4'-Brom-2'-hydroxyacetophenon
Formel: C₈H₇BrO₂
MW: 215,05 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03428533
CAS-Nummer: 30186-18-6