3-Fluor-4-(trifluormethyl)benzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS34947G1
AS34947G10
AS34947G5
ACTIAS34947G1EA
0
CHF
ACTIAS34947G1
ACTIAS34947G10
ACTIAS34947G5
3-Fluor-4-(trifluormethyl)benzonitril
3-Fluor-4-(trifluormethyl)benzonitril
Formel:
C₈H₃F₄N Siedepunkt: 212 °C (1013 hPa) Melting Pt: 45…48 °C |
MDL Number:
MFCD00236280 CAS-Nummer: 231953-38-1 UN: 3439 ADR: 6.1,III |