2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS40242G10
AS40242G100
ACTIAS40242G10EA
0
CHF
ACTIAS40242G10
ACTIAS40242G100
2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzonitril
Formel:
C₈H₃F₄N Siedepunkt: 99 °C (1013 hPa) |
MDL Number:
MFCD00061280 CAS-Nummer: 4088-84-0 UN: 3276 ADR: 6.1,III |