di-Natrium-β-glycerophosphat Pentahydrat
Lieferant: Cayman Chemical
14405-50 14405-100
CAYM14405-50EA 99 CHF
CAYM14405-50 CAYM14405-100
di-Natrium-β-glycerophosphat Pentahydrat
di-Natrium-β-glycerophosphat Pentahydrat
Formel: C₃H₇Na₂O₆P·5H₂O
MDL Number: MFCD00002135
CAS-Nummer: 13408-09-8
EINECS: 212-464-3