Luff-Schoorl's Reagenz 25 g/L volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Achtung
|
34400-1L
34400-5L-VP
34400-1LEA
76.61
CHF
34400-1L
34400-5L-VP
Luff-Schoorl's Reagenz 25 g/L volumetrische Lösung, Fluka™
Luff-Schoorl's Reagenz
Spezifikation Testergebnisse
Assay of CuSO₄*5H₂O | 24.9 - 25.1 g/l |
pH | 9.3 - 9.4 |