5-Fluorcytosin
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyms:
5-FC, 4-Amino-5-fluoro-2-pyrimidinol, Flucytosine, 6-Amino-5-fluoropyrimidin-2(1H)-one
11635-500
11635-1
11635-5
11635-10
CAYM11635-500EA
99
CHF
CAYM11635-500
CAYM11635-1
CAYM11635-5
CAYM11635-10
5-Fluorcytosin
5-Fluorcytosin
Formel:
C₄H₄FN₃O MW: 129,09 g/mol Siedepunkt: 298 °C (1013 hPa) Melting Pt: 165 °C |
MDL Number:
MFCD00006035 CAS-Nummer: 2022-85-7 EINECS: 217-968-7 Merck Index: 13,04151 |