3-Fluor-2-pyridincarbonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS34900G1
AS34900G5
ACTIAS34900G1EA
0
CHF
ACTIAS34900G1
ACTIAS34900G5
3-Fluor-2-pyridincarbonitril
3-Fluor-2-pyridincarbonitril
Formel:
C₆H₃FN₂ |
MDL Number:
MFCD06797501 CAS-Nummer: 97509-75-6 |