α,α,α-Trifluor-m-xylol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzene, 3-(Trifluoromethyl)toulene, 3-Methylbenzotrifluoride
AS34443G1
AS34443G10
AS34443G5
ACTIAS34443G1EA
0
CHF
ACTIAS34443G1
ACTIAS34443G10
ACTIAS34443G5
α,α,α-Trifluor-m-xylol
α,α,α-Trifluor-m-xylol
Formel:
C₈H₇F₃ MW: 160.14 g/mol Siedepunkt: 127 °C (1013 hPa) Dichte: 1.148 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00190105 CAS-Nummer: 401-79-6 |