1-Benzyl-3-methylimidazoliumchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H59997.06
H59997.18
H59997.06EA
82
CHF
H59997.06
H59997.18
1-Benzyl-3-methylimidazoliumchlorid ≥97%
1-Benzyl-3-methylimidazoliumchlorid
Formel:
C₁₁H₁₃ClN₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07784451 CAS-Nummer: 36443-80-8 |