1-Ethyl-2,3-dimethylimidazoliumchlorid 97
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: 1-ethyl-2,3-dimethylimidazolium chloride
H59225.06 H59225.18
H59225.06EA 163 CHF
H59225.06 H59225.18
1-Ethyl-2,3-dimethylimidazoliumchlorid 97
1-Ethyl-2,3-dimethylimidazoliumchlorid
Formel: C₇H₁₃ClN₂
MW: 160.65 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03093290
CAS-Nummer: 92507-97-6