3,5-Dimethoxybenzylamin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 3,5-Dimethoxybenzyl amine
H60503.06 H60503.14
H60503.06EA 204 CHF
H60503.06 H60503.14
3,5-Dimethoxybenzylamin 98%
3,5-Dimethoxybenzylamin
Formel: C₉H₁₃NO₂
MW: 167,21 g/mol
Siedepunkt: 94…96 °C
Melting Pt: 35…37 °C
Dichte: 1.106
Flash-Pt: 113 °C (235 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052813
CAS-Nummer: 34967-24-3
UN: 3259
ADR: 8,III