2-Phenylthiophen 95%
Lieferant: Thermo Scientific
H60819.03 H60819.06
H60819.03EA 78.2 CHF
H60819.03 H60819.06
2-Phenylthiophen 95%
2-Phenylthiophene
Formel: C₁₀H₈S
MW: 160,24 g/mol
Siedepunkt: 256 °C
Melting Pt: 34…36 °C
Flash-Pt: 109 °C (228 °F)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00130080
CAS-Nummer: 825-55-8