1,1,1,3,5,5,5-Heptamethyltrisiloxan ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Methylbis(trimethylsilyloxy)silane
H60586.AD H60586.AK
H60586.ADEA 241 CHF
H60586.AD H60586.AK
1,1,1,3,5,5,5-Heptamethyltrisiloxan ≥97%
1,1,1,3,5,5,5-Heptamethyltrisiloxan
Formel: C₇H₂₂O₂Si₃
MW: 222,51 g/mol
Siedepunkt: 142 °C
Dichte: 0.819
Flash-Pt: 22 °C (72 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00048000
CAS-Nummer: 1873-88-7
EINECS: 217-496-1
UN: 1993
ADR: 3,II