2,2'-Dibrombiphenyl (PBB Nr. 4)
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
1-Bromo-2-(2-bromophenyl)benzene, 2,2'-Dibromobiphenyl
AS33298G1
AS33298G10
AS33298G5
ACTIAS33298G1EA
0
CHF
ACTIAS33298G1
ACTIAS33298G10
ACTIAS33298G5
2,2'-Dibrombiphenyl (PBB Nr. 4)
2,2'-Dibrombiphenyl (PBB Nr. 4)
Formel:
C₁₂H₈Br₂ MW: 312 g/mol |
MDL Number:
MFCD00093707 CAS-Nummer: 13029-09-9 |