4-Aminobenzhydrazid
Lieferant: Cayman Chemical
14845-500 14845-1
CAYM14845-500EA 77.7 CHF
CAYM14845-500 CAYM14845-1
4-Aminobenzhydrazid
4-Aminobenzhydrazid
Formel: C₇H₉N₃O
Siedepunkt: 378 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 280…283 °C
MDL Number: MFCD00007606
CAS-Nummer: 5351-17-7
EINECS: 226-324-4