Dimethylfumarat
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyms: Fumaric acid dimethyl ester
14714-50 14714-100
CAYM14714-50EA 86.9 CHF
CAYM14714-50 CAYM14714-100
Dimethylfumarat
Dimethylfumarat
Formel: C₆H₈O₄
MW: 144.13 g/mol
Siedepunkt: 192
Melting Pt: 102
Dichte: 1.37 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064438
CAS-Nummer: 624-49-7
EINECS: 210-849-0
Merck Index: 13,04308