Ethidiumbromid 10 mg/ml in wässriger Lösung
Lieferant: MO BIO
Gefahr
Synonyms: 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridiniumbromid
MOBO15006-10EA 0 CHF
MOBO15006-10
Ethidiumbromid 10 mg/ml in wässriger Lösung
Ethidiumbromid
Formel: C₂₁H₂₀BrN₃
MW: 394,31 g/mol
MDL Number: MFCD00011724
CAS-Nummer: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6