3,4-Dichlorpyridin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H63749.03
H63749.06
H63749.03EA
68.9
CHF
H63749.03
H63749.06
3,4-Dichlorpyridin ≥98%
3,4-Dichloropyridine
Purity: 98%
CAS No.: 55934-00-4
Molecular Formula: C5H3Cl2N
Formula Weight: 147.99
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD01861989
Formel:
C₅H₃Cl₂N Siedepunkt: 182…183 °C Melting Pt: 22…24 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01861989 CAS-Nummer: 55934-00-4 ADR: 6.1,III |