3-Brom-5-fluortoluol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H61544.14 H61544.22
H61544.14EA 174 CHF
H61544.14 H61544.22
3-Brom-5-fluortoluol ≥98%
3-Brom-5-fluortoluol
Formel: C₇H₆BrF
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01861195
CAS-Nummer: 202865-83-6