Neomycinsulfat
Lieferant: Cayman Chemical
14287-100 14287-500
CAYM14287-100EA 103 CHF
CAYM14287-100 CAYM14287-500
Neomycinsulfat
Formel: C₂₃H₄₆N₆O₁₃·3H₂SO₄
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150827
CAS-Nummer: 1405-10-3
EINECS: 215-773-1
Merck Index: 12,06542