3-Methyladenin
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyms:
3-Methyl-3H-purin-6-amine, 3-Methyl-3H-adenine
13242-25
13242-50
13242-100
CAYM13242-25EA
67.1
CHF
CAYM13242-25
CAYM13242-50
CAYM13242-100
3-Methyladenin
3-Methyladenin
Formel:
C₆H₇N₅ |
MDL Number:
MFCD00010531 CAS-Nummer: 5142-23-4 EINECS: 225-908-6 |