2-Fluor-3-nitropyridin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H61260.14 H61260.22
H61260.14EA 168 CHF
H61260.14 H61260.22
2-Fluor-3-nitropyridin ≥98%
2-Fluoro-3-nitropyridine
Formel: C₅H₃FN₂O₂
Siedepunkt: 110 °C (10 mmHg)
Melting Pt: 18 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03095068
CAS-Nummer: 1480-87-1