4-Fluor-2-nitrobenzaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H61971.03 H61971.06
H61971.03EA 89.6 CHF
H61971.03 H61971.06
4-Fluor-2-nitrobenzaldehyd ≥98%
4-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₄FNO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01666439
CAS-Nummer: 2923-96-8
EINECS: 220-884-3