3-[(Trifluormethyl)thio]anilin 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B23734.03 B23734.06
B23734.03EA 132 CHF
B23734.03 B23734.06
3-[(Trifluormethyl)thio]anilin 96%
3-[(Trifluormethyl)thio]anilin
Purity: 96% CAS No.: 369-68-6 Molecular Formula: C7H6F3NS Formula Weight: 193.19 Flash Point: 103°(218°F) Refractive Index: 1.5220 Odour: Unpleasant Boiling Point: 221-224° UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00190130
Formel: C₇H₆F₃NS
Siedepunkt: 221…224 °C
Dichte: 1.348
Flash-Pt: 103 °C (218 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00190130
CAS-Nummer: 369-68-6
EINECS: 206-722-4
ADR: 6.1,III