5-Brom-2-hydroxy-3-picolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22545G25
AS22545G5
ACTIAS22545G25EA
0
CHF
ACTIAS22545G25
ACTIAS22545G5
5-Brom-2-hydroxy-3-picolin
5-Brom-2-hydroxy-3-picolin
Formel:
C₆H₆BrNO |
MDL Number:
MFCD03427657 CAS-Nummer: 89488-30-2 |