5-Brom-3-hydroxy-2-picolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
5-Bromo-2-methylpyridin-3-ol
AS34527G1
AS34527G5
ACTIAS34527G1EA
0
CHF
ACTIAS34527G1
ACTIAS34527G5
5-Brom-3-hydroxy-2-picolin
5-Brom-3-hydroxy-2-picolin
Formel:
C₆H₆BrNO MW: 188.0200 g/mol |
MDL Number:
MFCD12024425 CAS-Nummer: 91420-25-6 |