4-Iod-1-tritylimidazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS50087G1
AS50087G25
AS50087G5
ACTIAS50087G1EA
0
CHF
ACTIAS50087G1
ACTIAS50087G25
ACTIAS50087G5
4-Iod-1-tritylimidazol
4-Iod-1-tritylimidazol
Formel:
C₂₂H₁₇IN₂ |
MDL Number:
MFCD02179542 CAS-Nummer: 96797-15-8 |