4-Brom-1-tritylimidazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS51147G1
AS51147G5
ACTIAS51147G1EA
0
CHF
ACTIAS51147G1
ACTIAS51147G5
4-Brom-1-tritylimidazol
4-Brom-1-tritylimidazol
Formel:
C₂₂H₁₇BrN₂ |
MDL Number:
MFCD00185657 CAS-Nummer: 87941-55-7 |