3-(Trifluormethyl)picolinsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid, 3-(Trifluoromethy)pyridine-2-carboxylic acid
AS20927G1 AS20927G5
ACTIAS20927G1EA 0 CHF
ACTIAS20927G1 ACTIAS20927G5
3-(Trifluormethyl)picolinsäure
3-(Trifluormethyl)picolinsäure
Formel: C₇H₄F₃NO₂
MW: 191,1100 g/mol
MDL Number: MFCD07375386
CAS-Nummer: 87407-12-3