(2,6-Dichlorphenylthio)essigsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H50282.03
H50282.06
H50282.03EA
227
CHF
H50282.03
H50282.06
(2,6-Dichlorphenylthio)essigsäure ≥99%
(2,6-Dichlorphenylthio)essigsäure
Purity: 99%
CAS No.: 21248-45-3
Molecular Formula: C8H6Cl2O2S
Formula Weight: 237.11
MDL No.: MFCD00052108
Formel:
C₈H₆Cl₂O₂S MW: 237,11 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00052108 CAS-Nummer: 21248-45-3 |