4-Methyl-1,3-dioxan 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
305000500 305000050
ACRO305000500EA 140 CHF
ACRO305000500 ACRO305000050
4-Methyl-1,3-dioxan 99%
4-Methyl-1,3-dioxan
Formel: C₅H₁₀O₂
MW: 102.1317 g/mol
Melting Pt: 45…44 °C
Flash-Pt: 22 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006569
CAS-Nummer: 1120-97-4
EINECS: 214-323-1
UN: 1993
ADR: 3 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4140 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %