2-(2-Bromethyl)-1,3-dioxan ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
L00958.09
L00958.18
L00958.09EA
67.3
CHF
L00958.09
L00958.18
2-(2-Bromethyl)-1,3-dioxan ≥98%
2-(2-Bromethyl)-1,3-dioxan
Purity: 98%
CAS No.: 33884-43-4
Molecular Formula: C6H11BrO2
Formula Weight: 195.06
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.4820
Boiling Point: 67-70°/3mm
Beilstein Reference: 1421628
MDL No.: MFCD00006567
Formel:
C₆H₁₁BrO₂ MW: 195,06 g/mol Siedepunkt: 67…70 °C (3 mmHg) Dichte: 1.434 Flash-Pt: 96 °C (204 °F) |
MDL Number:
MFCD00006567 CAS-Nummer: 33884-43-4 EINECS: 251-716-7 |