1-Aminopiperidin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
104410100
104410250
ACRO104410100EA
105
CHF
ACRO104410100
ACRO104410250
1-Aminopiperidin 97%
1-Aminopiperidine
Formel:
C₅H₁₂N₂ MW: 100,16 g/mol Dichte: 0.928 g/cm³ Flash-Pt: 36 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006489 CAS-Nummer: 2213-43-6 EINECS: 218-666-8 UN: 2920 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4735 to 1.4775 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Calcium (Ca) | ≤200 ppm |
Copper (Cu) | ≤10 ppm |
Iron (Fe) | ≤200 ppm |
Insoluble matter | ≤1 % (in acid) |