2-Brom-6-(brommethyl)pyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS36394G1
AS36394G5
ACTIAS36394G1EA
0
CHF
ACTIAS36394G1
ACTIAS36394G5
2-Brom-6-(brommethyl)pyridin
2-Bromo-6-(bromomethyl)pyridine
Formel:
C₆H₅Br₂N MW: 250.9200 g/mol |
MDL Number:
MFCD07368202 CAS-Nummer: 83004-10-8 |