3,5-Dichlor-4-nitropyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS33432G1
AS33432G5
ACTIAS33432G1EA
0
CHF
ACTIAS33432G1
ACTIAS33432G5
3,5-Dichlor-4-nitropyridin
3,5-Dichloro-4-nitropyridine
Formel:
C₅H₂Cl₂N₂O₂ MW: 192,99 g/mol |
MDL Number:
MFCD06254584 CAS-Nummer: 433294-98-5 |