3,5-Dichlor-4-fluorpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS33451G1
AS33451G5
ACTIAS33451G1EA
0
CHF
ACTIAS33451G1
ACTIAS33451G5
3,5-Dichlor-4-fluorpyridin
3,5-Dichloro-4-fluoropyridine
Formel:
C₅H₂Cl₂FN |
MDL Number:
MFCD07368620 CAS-Nummer: 916791-62-3 |