3,5-Dibrom-2-chlorpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2-Chloro-3,5-dibromopyridine
AS4035G100
AS4035G5
ACTIAS4035G100EA
0
CHF
ACTIAS4035G100
ACTIAS4035G5
3,5-Dibrom-2-chlorpyridin
3,5-Dibrom-2-chlorpyridin
Formel:
C₅H₂Br₂ClN MW: 271.34 g/mol |
MDL Number:
MFCD00233991 CAS-Nummer: 40360-47-2 |