6-Nitropicolinsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
6-Nitropyridine-2-carboxylic acid
AS1126G1
AS1126G5
ACTIAS1126G1EA
0
CHF
ACTIAS1126G1
ACTIAS1126G5
6-Nitropicolinsäure
6-Nitropicolinsäure
Formel:
C₆H₄N₂O₄ MW: 168,11 g/mol |
MDL Number:
MFCD04114205 CAS-Nummer: 26893-68-5 |