4-Nitropicolinsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS1164G1
AS1164G5
ACTIAS1164G1EA
0
CHF
ACTIAS1164G1
ACTIAS1164G5
4-Nitropicolinsäure
4-Nitropicolinsäure
Formel:
C₆H₄N₂O₄ MW: 168,110 g/mol |
MDL Number:
MFCD00191562 CAS-Nummer: 13509-19-8 |