3-Nitropicolinsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 3-Nitropyridine-2-carboxylic acid
AS24072G1 AS24072G5
ACTIAS24072G1EA 121 CHF
ACTIAS24072G1 ACTIAS24072G5
3-Nitropicolinsäure
3-Nitropicolinsäure
Formel: C₆H₄N₂O₄
MW: 168,1070 g/mol
MDL Number: MFCD06658500
CAS-Nummer: 59290-85-6