4-Brom-2-nitrobenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS32031G1
AS32031G5
ACTIAS32031G1EA
0
CHF
ACTIAS32031G1
ACTIAS32031G5
4-Brom-2-nitrobenzonitril
4-Brom-2-nitrobenzonitril
Formel:
C₇H₃BrN₂O₂ |
MDL Number:
MFCD00087225 CAS-Nummer: 79603-03-5 |