8-(Trifluormethyl)-4-chinolinol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 4-Hydroxy-8-(trifluoromethyl)quinoline
AS20895G25 AS20895G5
ACTIAS20895G25EA 462 CHF
ACTIAS20895G25 ACTIAS20895G5
8-(Trifluormethyl)-4-chinolinol
8-(Trifluormethyl)-4-chinolinol
Formel: C₁₀H₆F₃NO
MW: 213,16 g/mol
MDL Number: MFCD00134577
CAS-Nummer: 23779-96-6
EINECS: 245-879-3