1,4-Oxazepan Hydrochlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
B21749.03EA 389 CHF
B21749.03 B21749.06
1,4-Oxazepan Hydrochlorid ≥98%
1,4-Oxazepan Hydrochlorid
Formel: C₅H₁₂ClNO
MW: 137,61 g/mol
Melting Pt: 158…164 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02683070
CAS-Nummer: 178312-62-4