2-Fluor-m-kresol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2-Fluoro-3-methylphenol
AS35083G1
AS35083G10
AS35083G5
ACTIAS35083G1EA
0
CHF
ACTIAS35083G1
ACTIAS35083G10
ACTIAS35083G5
2-Fluor-m-kresol
2-Fluor-m-kresol
Formel:
C₇H₇FO |
MDL Number:
MFCD09835186 CAS-Nummer: 77772-72-6 |