4-Methoxy-2-methylbenzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2-Methyl-4-methoxybenzaldehyde
AS33836G1
AS33836G5
ACTIAS33836G1EA
0
CHF
ACTIAS33836G1
ACTIAS33836G5
4-Methoxy-2-methylbenzaldehyd
4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde
Formel:
C₉H₁₀O₂ MW: 150,18 g/mol |
MDL Number:
MFCD02261771 CAS-Nummer: 52289-54-0 |