2-Methoxy-4-methylbenzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS23308G5EA
218
CHF
ACTIAS23308G5
ACTIAS23308G1
2-Methoxy-4-methylbenzaldehyd
2-Methoxy-4-methylbenzaldehyde
Formel:
C₉H₁₀O₂ MW: 150,1700 g/mol |
MDL Number:
MFCD06248007 CAS-Nummer: 57415-35-7 |