5-Brom-2-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2-Amino-4-bromobenzotrifluoride
AS31345G1
AS31345G5
ACTIAS31345G1EA
0
CHF
ACTIAS31345G1
ACTIAS31345G5
5-Brom-2-(trifluormethyl)anilin
5-Brom-2-(trifluormethyl)anilin
Formel:
C₇H₅BrF₃N MW: 240.0200 g/mol |
MDL Number:
MFCD00082853 CAS-Nummer: 703-91-3 |