3-Brom-5-fluor-2-methylanilin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 2-Amino-6-bromo-4-fluorotoluene
AS21879G1 AS21879G5
ACTIAS21879G1EA 0 CHF
ACTIAS21879G1 ACTIAS21879G5
3-Brom-5-fluor-2-methylanilin
3-Brom-5-fluor-2-methylanilin
Formel: C₇H₇BrFN
MDL Number: MFCD03094193
CAS-Nummer: 502496-36-8