5-Brom-4-fluor-2-methylanilin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS24821G100 AS24821G25 AS24821G5
ACTIAS24821G100EA 0 CHF
ACTIAS24821G100 ACTIAS24821G25 ACTIAS24821G5
5-Brom-4-fluor-2-methylanilin
5-Brom-4-fluor-2-methylanilin
Formel: C₇H₇BrFN
MDL Number: MFCD05865218
CAS-Nummer: 627871-16-3